Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAS2R50 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11617R-CY7
BOSSBS-11617R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11617R-CY7
Anti-TAS2R50 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The sense of taste is essential for the survival of organisms. For example, the ability to identify sweet-tasting foods enables animals to seek out food with high nutritive value, whereas the ability to identify bitter substances enables them to avoid the ingestion of potentially harmful substances. A family of integral membrane proteins are involved in taste perception and include T1R, which is involved in sweet taste perception and T2R, which is involved in bitter taste perception. Both types of taste receptors couple to various G proteins to initiate signal transduction cascades. Specifically, T2R50 is expressed in subsets of taste receptor cells of the tongue and exclusively in gustducin-positive cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TAS2R50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité