Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RTP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11619R
BOSSBS-11619REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11619R
Anti-RTP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the RTP (receptor transporter proteins) family have recently been discovered to influence bitter taste receptor expression in addition to inducing the expression of mammalian odorant receptors. RTP3 is a 232 amino acid single-pass type III membrane protein belonging to the TMEM7 family. Unlike other RTP proteins, RTP3 is not expressed in olfactory neurons but is expressed predominantly in liver. RTP3 is involved in the functional expression of bitter taste receptors and suppresses cell proliferation, and is also found in human circumvallate papillae and testis (regions where bitter taste receptors are expressed). The gene encoding RTP3 maps to human chromosome 3p21.31 within C3CER1 (chromosome 3 common eliminated region 1), which is frequently eliminated in chromosomal deletions of solid tumors.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RTP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité