Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RGS21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11620R-A555
BOSSBS-11620R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11620R-A555
Anti-RGS21 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The regulators of G protein signaling (RGS) proteins inhibit heterotrimeric G protein signaling. RGS proteins work by functioning as GTPase-activators (which increase the GTPase activity of G protein a-subunits) thereby driving G proteins into their inactive GDP-bound form. RGS21 (regulator of G-protein signaling 21) is a 152 amino acid protein that is ubiquitously expressed and contains one RGS domain. The gene encoding RGS21 maps to human chromosome 1q31.2 and mouse chromosome 1 F. Human chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes, comprises nearly 8% of the human genome and houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RGS21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité