Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Guanylin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11621R-A680
BOSSBS-11621R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11621R-A680
Anti-Guanylin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The family of guanylin regulatory peptides, including guanylin and uroguanylin, are strongly expressed in intestinal mucosa and regulate intestinal fluid secretion during digestion. Guanylins are also involved in acid neutralization and the regulation of membrane-bound guanylate cyclase Signalling molecules. Guanylin and uroguanylin are secreted primarily in the stomach, intestine, and colon. Guanylin is also detected in plasma. Guanylin is an endogenous activator of intestinal guanylate cyclase. It stimulates intestinal guanylate cyclase through the same receptor binding region as the heat-stable enterotoxins. Gut enterochromaffin cells synthesize guanylin to be a prohormone of 115 amino acids which is then is processed to the molecular form of 94 amino acids. This 10 kDa form is found circulating in the blood.

Type: Primary
Antigen: Guanylin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 22-115/115
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité