Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCA2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11621R-CY3
BOSSBS-11621R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11621R-CY3
Anti-GUCA2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The family of guanylin regulatory peptides, including guanylin and uroguanylin, are strongly expressed in intestinal mucosa and regulate intestinal fluid secretion during digestion. Guanylins are also involved in acid neutralization and the regulation of membrane-bound guanylate cyclase signaling molecules. Guanylin and uroguanylin are secreted primarily in the stomach, intestine, and colon. Guanylin is also detected in plasma. Guanylin is an endogenous activator of intestinal guanylate cyclase. It stimulates intestinal guanylate cyclase through the same receptor binding region as the heat-stable enterotoxins. Gut enterochromaffin cells synthesize guanylin to be a prohormone of 115 amino acids which is then is processed to the molecular form of 94 amino acids. This 10kDa form is found circulating in the blood.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Guanylin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité