Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PIRT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11623R-A647
BOSSBS-11623R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11623R-A647
Anti-PIRT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
PIRT is a 137 amino acid multi-pass membrane protein. Highly conserved among vertebrates, PIRT consists of two transmembrane domains and one putative C-terminal phosphoinositide-binding domain. Although PIRT is expressed in peripheral nervous system, with highest levels in dorsal root ganglion and trigeminal neurons, and lowest levels in sympathetic and enteric neurons, it is not expressed in spinal cord. PIRT is a required component of the VR1 complex, which positively regulates VR1, a sensor of both noxious heat and capsaicin. Correspondingly, PIRT knockout results in impaired responses to noxious heat and capsaicin exposure, while VR1 remains unaltered. The gene that encodes PIRT maps to human chromosome 17p13.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PIRT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité