Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WBP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11625R
BOSSBS-11625REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11625R
Anti-WBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WW domain-binding protein 2 (WBP2) is a 261 amino acid protein expressed in most tissues. The WW domain is composed of 38 to 40 semi-conserved amino acids and is shared by various groups of proteins, including structural, regulatory and signaling proteins. The domain mediates protein-protein interactions through the binding of polyproline ligands. WBP2 binds to the WW domain of Yes-associated protein (YAP), WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 (AIP5) and WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 (AIP2). The gene encoding WBP2 is located on human chromosome 17, which comprises over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes, some of which are involved in tumor suppression and in the pathogenesis of Li-Fraumeni syndrome, early onset breast cancer and a predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: WBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité