Anti-OR5T1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-11626R
BOSSBS-11626REA 725 EUR InStock
BOSSBS-11626R
Anti-OR5T1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: OR5T1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité