Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APBB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11627R-CY7
BOSSBS-11627R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11627R-CY7
Anti-APBB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Fe65L is a 758 amino acid protein that contains one WW domain and two PID domains. Binding to the intracellular domain of the ∫-Amyloid precursor protein, Fe65L is thought to modulate the internalization and, therefore, the accessibility and function of ∫-Amyloid. Via its ability to control the intracellular accumulation of ∫-Amyloid, Fe65L is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Multiple isoforms of Fe65L exist due to alternative splicing events. The gene encoding Fe65L maps to human chromosome 4, which encodes nearly 6% of the human genome and has the largest gene deserts (regions of the genome with no protein encoding genes) of all of the human chromosomes. Defects in some of the genes located on chromosome 4 are associated with Huntington's disease, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APBB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité