Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OR10J3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11629R-A750
BOSSBS-11629R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11629R-A750
Anti-OR10J3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Olfactory receptors are G protein-coupled receptors that localize to the cilia of olfactory sensory neurons where they display affinity for and bind to a variety of odor molecules. The genes encoding olfactory receptors comprise the largest family in the human genome. The binding of olfactory receptor proteins to odor molecules triggers a signal transduction that propagates nerve impulses throughout the body, ultimately leading to transmission of the signal to the brain and the subsequent perception of smell. OR10J3 (olfactory receptor 10J3) is a 329 amino acid protein. The gene encoding OR10J3 maps to human chromosome 1.

Type: Primary
Antigen: OR10J3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/329
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité