Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APBB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11637R-CY7
BOSSBS-11637R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11637R-CY7
Anti-APBB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Fe65L2 is a 486 amino acid protein that contains one WW domain and two PID domains. Binding to the intracellular domain of the ∫-Amyloid precursor protein, Fe65L2 is thought to modulate the internalization and, therefore, the accessibility and function of ∫-Amyloid. Via its ability to control the intracellular accumulation of ∫-Amyloid, Fe65L2 is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Fe65L2 exists as four alternatively spliced isoforms designated isoform I, isoform II, isoform III and isoform IV. Fe65L2 interacts with Amyloid-like protein and is encoded by a gene located on human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APBB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité