Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1163R-HRP
BOSSBS-1163R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1163R-HRP
Anti-DEFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Defensins form a family of microbicidal and cytotoxic peptides made by neutrophils. Members of the defensin family are highly similar in protein sequence. This gene encodes defensin, beta 1, an antimicrobial peptide implicated in the resistance of epithelial surfaces to microbial colonization. This gene maps in close proximity to defensin family member, defensin, alpha 1 and has been implicated in the pathogenesis of cystic fibrosis. The mature form of Beta defensin 1 is 36 amino acids.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DEFB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité