Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APH1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11640R-A647
BOSSBS-11640R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11640R-A647
Anti-APH1B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Anterior pharynx defective 1 (Aph-1) is a polytopic, seven-pass membrane protein that functions as one of the four essential components in the presenilin-Gamma-secretase enzyme complex. This enzyme complex is necessary for the intra-membrane proteolysis of several different membrane proteins, including the beta-Amyloid precursor protein, and is involved in multiple neurodevelopmental signaling pathways. Aph-1b and Aph-1a are splice variants of Aph-1. Aph-1b specifically lacks exon 4, which encodes for the entire fourth transmembrane domain, causing the protein to be destabilized. Deficiency of Aph-1a causes a reduction in Gamma-secretase activity, however deficiency of Aph-1b does not; thus, Aph-1b may execute redundant functions in the cell. Aph-1b expression and Gamma-secretase activity may be implicated in neurodevelopmental disorders, such as schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APH1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité