Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BPTF/FALZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11641R-A350
BOSSBS-11641R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11641R-A350
Anti-BPTF/FALZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
BPTF is a 2,907 amino acid protein encoded by the human gene BPTF. BPTF belongs to the PBTF family and contains one bromodomain, one DDT domain and two PHD-type zinc fingers. BPTF acts as a histone-binding component of NURF (nucleosome-remodeling factor). The NURF complex, which consists of SMARCA1, BPTF, RbAp46 and RbAp48, acts to catalyze ATP-dependent nucleosome sliding and facilitates transcription of chromatin. It specifically recognizes histone H3 tails trimethylated on 'Lys-4' (H3-K4Me3), which mark transcription start sites of virtually all active genes. BPTF may also help regulate transcription through direct binding to DNA or transcription factors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BPTF/FALZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité