Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALHM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11642R-A350
BOSSBS-11642R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11642R-A350
Anti-CALHM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
CALHM1 is a 346 amino acid multi-pass endoplasmic reticulum membrane protein that belongs to the FAM26 family. CALHM1 co-localizes with GRP 78 to the endoplasmic reticulum. Predominantly expressed in adult brain, CALHM1 may be a pore-forming ion channel that controls cytosolic Ca2+ permeability and cytosolic Ca2+ concentration in the cell. It is suggested that CALHM1 regulates amyloid precursor protein proteolysis and aggregated amyloid-beta peptides levels in a Ca2+ dependent manner. CALHM1 homomultimerizes and shares strong sequence similarities with the selectivity filter of the NMDA receptor, which generates a large Ca2+ conductance across the plasma membrane. CALHM1 may be a potential factor involved in the pathogenesis of Alzheimer's disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CALHM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité