Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLACP/COL25A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11643R-CY3
BOSSBS-11643R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11643R-CY3
Anti-CLACP/COL25A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Collagen proteins (products of the COL gene family) are fibrous, extracellular matrix proteins with high tensile strength and are the major components of connective tissue such as tendons and cartilage. All collagens contain a triple helix domain and frequently show lateral self-association in order to form complex connective tissues. The Collagen Type XXV precursor produces the proteolytic fragment CLAC (collagenous Alzheimer amyloid plaque component), which deposits in senile plaques associated with amyloid beta peptides (Abeta) in the brains of patients with Alzheimer's disease. CLAC binds to the fibrillized form of Abeta, which disturbs the structure and function of plasma membranes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLACP/COL25A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité