Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FISH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11645R-A488
BOSSBS-11645R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11645R-A488
Anti-FISH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Fish, a potential Src substrate, is a broadly expressed adaptor protein containing five SH3 domains and a phox homology (PX) domain (1). The Src family of protein tyrosine kinases act in signal transduction pathways (2-4). Src kinases vary in expression but are strongly regulated in vivo; catalytic activity is repressed by interacting with the SH3 domain (5-7). In Src-transformed fibroblasts and in normal cells treated with certain growth factors fish is tyrosine-phosphorylated (1). Treatment of cells with cytochalasin D results in rapid tyrosine phosphorylation of fish, along with activation of Src (1). Fish is likely to be involved in tyrosine kinase signaling and may have a role in cytoskeletal changes (1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FISH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité