Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM59 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11647R-CY3
BOSSBS-11647R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11647R-CY3
Anti-TMEM59 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
TMEM59 is a 144 amino acid protein encoded by a gene mapping to human chromosome 1. Chromosome 1 is the largest human chromosome spanning about 260 million base pairs and making up 8% of the human genome. There are about 3,000 genes on chromosome 1, and considering the great number of genes there are also a large number of diseases associated with chromosome 1. Notably, the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria is associated with the LMNA gene which encodes lamin A. When defective, the LMNA gene product can build up in the nucleus and cause characteristic nuclear blebs. The mechanism of rapidly enhanced aging is unclear and is a topic of continuing exploration. The MUTYH gene is located on chromosome 1 and is partially responsible for familial adenomatous polyposis. Stickler syndrome, Parkinsons, Gaucher disease and Usher syndrome are also associated with chromosome 1. A breakpoint has been identified in 1q which disrupts the DISC1 gene and is linked to schizophrenia. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM59
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité