Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALS2CR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11649R-A647
BOSSBS-11649R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11649R-A647
Anti-ALS2CR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The NGG1 interacting factor 3-like 1 (NIF3L1) is a 377 amino acid protein expressed mainly in the cytoplasm of cells in several different tissues. It has been highly conserved throughout evolution, from bacteria to mammals. NIF3L participates in retinoic acid-primed neural differentiation of P19 embryonic carcinoma cells by cooperating with Trip15/CSN2, a transcriptional corepressor/component of COP9 signalosome. NIF3L1 interacts with itself and with the NIF3L1 binding protein 1 (NIF3L1 BP1), which is a novel protein presumed to contain a leucine zipper domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ALS2CR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité