Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aggrecan Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11655R-A750
BOSSBS-11655R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-11655R-A750
Anti-Aggrecan Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The large chondroitin sulfate proteoglycan, aggrecan, is the predominant proteoglycan present in cartilage. Aggrecan is a member of the chondroitin sulphate proteoglycan family, which also includes versican/PG-M, neurocan and brevican. Aggrecan is a complex multidomain macromolecule that undergoes extensive processing and post-translational modification. Aggrecan in cartilage forms aggregates with hyaluronan and link protein, embedded in a collagen network. Aggrecan accounts for the compressive stiffness and resilience of the hyaline cartilage. Many forms of inflammatory arthritis are shown to be accompanied with aggrecan degradation and loss from the cartilage. Brevican is a brain proteoglycan of the aggrecan/versican/neurocan family. In the adult brain, the brevican core protein undergoes proteolytic cleavage and exists as a full-length form a carboxy-terminal fragment and an amino-terminal fragment.

Type: Primary
Antigen: Aggrecan
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 601-700/2415
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité