Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOCK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11657R
BOSSBS-11657REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11657R
Anti-DOCK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MOCA (modifier of cell adhesion), also known as Presenilin-binding protein (PBP) or dedicator of cytokinesis protein 3 (DOCK3), is a 2030 amino acid cytoplasmic protein belonging to the DOCK family. MOCA interacts with Presenilin proteins and has the ability to stimulate Tau phosphorylation suggesting that MOCA may be involved in Alzheimer disease. MOCA is also thought to be a guanine nucleotide exchange factor (GEF) which activates small GTPases by exchanging bound GDP for free GTP. Analysis of ectopic expression suggests that MOCA may affect the function of small GTPases involved in the regulation of Actin cytoskeleton or cell adhesion receptors. MOCA is localized to the neuropil, and sometimes in pyramidal cells, in normal brains, while in Alzheimer disease brains, MOCA is present in neurofibrillary tangles.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: DOCK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité