Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRC5/PHF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11659R-A555
BOSSBS-11659R-A555EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11659R-A555
Anti-GRC5/PHF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
PHF2 is a 1,101 amino acid protein belonging to the PHD finger protein family. Members of the PHD finger protein family function as transcriptional regulators that affect gene expression by modulating chromatin structure. Expressed in a wide variety of tissues, PHF2 localizes to the nucleus and contains one PHD-type zinc finger and one JMJC domain, suggesting a possible role for PHF2 in transcription regulation and chromatin remodeling. The gene encoding PHF2 lies in the candidate region for hereditary sensory neuropathy type I (HSN1), a disorder characterized by sensory dysfunction. PHF2 exhists as two isoforms produced by alternative splicing, designated isoform 1 and 2 respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRC5/PHF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité