Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11660R-A488
BOSSBS-11660R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11660R-A488
Anti-GBX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The homeobox is DNA sequence that is approximately 180 base pairs long that is involved in all steps of the developmental regulation of animals, fungi and plants, from embryogenesis to cell differentiation. The homeobox encodes a protein domain of about 60 amino acids, called the homeodomain, that can bind to DNA. The gastrulation brain homeobox 1 (GBX1) gene, along with another homeobox gene (EN2), maps to chromosome 7q36, and is expressed in septal and pallidal areas and in the basal forebrain cholinergic system, an area implicated in Alzheimer’s disease. The GBX1 gene encodes the GBX1 protein, which localizes to the nucleus and contains 1 homeobox DNA-binding domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gbx1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité