Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNE3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11661R-A750
BOSSBS-11661R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11661R-A750
Anti-KCNE3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Ancillary protein that assembles as a beta subunit with a voltage-gated potassium channel complex of pore-forming alpha subunits. Modulates the gating kinetics and enhances stability of the channel complex. Assembled with KCNB1 modulates the gating characteristics of the delayed rectifier voltage-dependent potassium channel KCNB1 (PubMed:12954870). Associated with KCNC4/Kv3.4 is proposed to form the subthreshold voltage-gated potassium channel in skeletal muscle and to establish the resting membrane potential (RMP) in muscle cells. Associated with KCNQ1/KCLQT1 may form the intestinal cAMP-stimulated potassium channel involved in chloride secretion that produces a current with nearly instantaneous activation with a linear current-voltage relationship.

Type: Primary
Antigen: KCNE3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-103/103
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité