Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PADI2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11662R
BOSSBS-11662REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11662R
Anti-PADI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein arginine deiminase (PAD) family of proteins, often referred to as peptidylarginine deiminases, catalyze the deimination of arginine residues of proteins. In the presence of calcium, the proteins in the PAD family act as catalysts for the posttranslational modification reaction that converts methylarginine to citrulline. The PAD proteins are cytoplasmic proteins primarily detected in eosinophils and neutrophils. The only tissue that contains all four forms of PAD (PADI1-4) is epidermis. PADI2 may play a crucial role during terminal differentiation of epidermal keratinocytes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PADI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité