Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCYT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11663R-A680
BOSSBS-11663R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11663R-A680
Anti-PCYT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Phosphatidylethanolamine (PtdEtn) is a major membrane phospholipid which serves to play a primary role in cell membrane structure and is also involved in cell division, cell Signalling, activation, phagocytosis and autophagy. PCYT2 (Phosphorylethanolamine transferase), also known as Ethanolamine-phosphate cytidylyltransferase, is a 389 amino acid protein that catalyses the formation of CDP-ethanolamine from ethanolamine. This product combined with diacylglycerol form phosphatidylethanolamine via the de novo Kennedy pathway. PCYT2 is expressed at highest levels in heart, liver and skeletal muscle. Elevated levels of MyoD, reduced content of Sp1 and a changed ratio of Sp1 to Sp3 all together stimulate upregulation of PCTY2 transcription during C2C12 muscle cell differentiation. Disruption of the PCYT2 gene in mice leads to death after embryo implantation, establishing the necessity of PCYT2 for murine development.

Type: Primary
Antigen: PCYT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 315-389/389
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité