Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GATB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11667R-CY7
BOSSBS-11667R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11667R-CY7
Anti-GATB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
PET112L is the human homolog of the S. cerevisiae COX assembly protein pet112, a protein that is believed to play an important role in the translation of mitochondrial genes. PET112L, also known as HSPC199 or Glu-ADT subunit B (glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit B), is a 557 amino acid protein belonging to the gatB/gatE family of proteins (GatB subfamily) and is believed to play a role in energy metabolism. Localizing to mitochondria, PET112L is expressed in tissues such as heart and muscle, which exhibit high rates of oxidative phosphorylation. The gene encoding PET112L is overexpressed in recurrent ependymoma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PET112L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité