Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KMT1E/SETDB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11670R-A680
BOSSBS-11670R-A680EA 840 EUR InStock
BOSSBS-11670R-A680
Anti-KMT1E/SETDB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Histone methyltransferase that specifically trimethylates 'Lys-9' of histone H3. H3 'Lys-9' trimethylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional repression by recruiting HP1 (CBX1, CBX3 and/or CBX5) proteins to methylated histones. Mainly functions in euchromatin regions, thereby playing a central role in the silencing of euchromatic genes. H3 'Lys-9' trimethylation is coordinated with DNA methylation. Probably forms a complex with MBD1 and ATF7IP that represses transcription and couples DNA methylation and histone 'Lys-9' trimethylation. Its activity is dependent on MBD1 and is heritably maintained through DNA replication by being recruited by CAF-1. SETDB1 is targeted to histone H3 by TRIM28/TIF1B, a factor recruited by KRAB zinc-finger proteins. Probably forms a corepressor complex required for activated KRAS-mediated promoter hypermethylation and transcriptional silencing of tumour suppressor genes (TSGs) or other tumour-related genes in colorectal cancer (CRC) cells (PubMed:24623306). Also required to maintain a transcriptionally repressive state of genes in undifferentiated embryonic stem cells (ESCs) (PubMed:24623306). Associates at promoter regions of tumour suppressor genes (TSGs) leading to their gene silencing (PubMed:24623306). The SETDB1-TRIM28-ZNF274 complex may play a role in recruiting ATRX to the 3'-exons of zinc-finger coding genes with atypical chromatin signatures to establish or maintain/protect H3K9me3 at these transcriptionally active regions.

Type: Primary
Antigen: KMT1E/SETDB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/1291
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité