Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-UCHL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11676R-CY3
BOSSBS-11676R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11676R-CY3
Anti-UCHL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
UCH-L1 is a member of a gene family whose products hydrolyze small C-terminal adducts of ubiquitin to generate the ubiquitin monomer. Expression of UCH-L1 is highly specific to neurons and to cells of the diffuse neuroendocrine system and their tumors. UCH-L1 is expressed in brain neurons. Examination of specific brain regions reveals expression in all areas tested, particularly in the substantia nigra. UCH-L1 represents 1 to 2% of total soluble brain protein. Its occurrence in Lewy bodies and its function in the proteasome pathway make it a compelling candidate gene in Parkinson disease. The gene which encodes UCH-L1 maps to human chromosome 4p14. The 230 amino acid human UCH-L3 protein is 54% identical to that of UCH-L1. UCH-L3 is the predominant thiol protease and has high-affinity binding sites for ubiquitin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UCHL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité