Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1+3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11677R
BOSSBS-11677REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11677R
Anti-UCHL1+3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The two ubiquitin C-terminal hydrolase (UCH) enzymes, UCHL1 and UCHL3, deubiquitinate ubiquitin-protein conjugates and control the cellular balance of ubiquitin. UCHL1 and UCHL3 are both small proteins of ~220 amino acids that share more than 40% amino acid sequence identity. UCHL3 is universally expressed in all tissues, while UCHL1 is expressed exclusively in neuronal tissue, testis and ovary. The activity of UCHL3 is more than 200 fold higher than UCHL1 when a fluorogenic ubiquitin substrate is used. UCHL1 associates with monoubiquitin and UCHL3 binds to Nedd8, ubiquitin-like protein. UCHL1 and UCHL3 play a role in the regulation of neuronal development and spermatogenesis. UCHL1 is involved in the pathogenesis of Parkinson’s disease (PD) and Alzheimer’s disease (AD).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UCHL1+3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité