Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11679R-A647
BOSSBS-11679R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11679R-A647
Anti-CTNND2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Alpha-, Beta-, Gamma-, and Delta -catenins are proteins that bind to the highly conserved, intracellular cytoplasmic tail of E-cadherin. Together, the catenin/cadherin complexes play an important role mediating cellular adhesion. Alpha-catenin interacts with E-cadherin associated protein and also associates with other members of the cadherin family, such as N-cadherin and P-cadherin. Beta-catenin associates with the cytoplasmic portion of E-cadherin, which is necessary for the function of E-cadherin as an adhesion molecule. Beta-catenin also complexes with the tumor suppressor protein APC. Gamma-catenin, also known as plakoglobin, is a protein that binds ?catenin and N-cadherin. Gamma-catenin interacts with presenilin 1 and is expressed in the brain. The gene encoding Gamma-catenin maps to human chromosome 5p15.2. A hemizygous loss of the gene encoding Gamma-catenin leads to the mental retardation associated with Cri-du-Chat syndrome. In addition, the transmembrane phosphatase PTPm associates with catenin/ cadherin complexes and may regulate complex signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTNND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité