Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THOP1/Thimet Oligopeptidase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11683R-A680
BOSSBS-11683R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11683R-A680
Anti-THOP1/Thimet Oligopeptidase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Thimet oligopeptidase, also designated soluble metallo-endopeptidase, is a cytoplasmic protein belonging to the peptidase M3 family. The gene for the protein maps against chromosome 19q13.3. Thimet oligopeptidase can degrade the b-Amyloid precursor protein and generate amyloidogenic fragments. It is important in cytoplasmic peptide degradation and involved in metabolism of neuropeptides that are less than 20 amino acids in length. Thimet oligopeptidase is highly expressed in testis but can also be detected in liver, lung and kidney.

Type: Primary
Antigen: THOP1/Thimet Oligopeptidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/689
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité