Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGGY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11689R-A350
BOSSBS-11689R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11689R-A350
Anti-FGGY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a protein that phosphorylates carbohydrates such as ribulose, ribitol, and L-arabinitol. Genome-wide association studies in some populations have found an association between polymorphisms in this gene and sporadic amyotrophic lateral sclerosis, but studies of other populations have not been able to replicate this association. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FGGY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité