Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1168R-A750
BOSSBS-1168R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1168R-A750
Anti-CCR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
High affinity receptor for the C-C type chemokines CCL17/TARC and CCL22/MDC. The activity of this receptor is mediated by G(i) proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Can function as a chemoattractant homing receptor on circulating memory lymphocytes and as a coreceptor for some primary HIV-2 isolates. In the CNS, could mediate hippocampal-neuron survival.

Type: Primary
Antigen: CCR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/360
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité