Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FIG4/SAC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11690R-CY3
BOSSBS-11690R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11690R-CY3
Anti-FIG4/SAC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
FIG4 is a 907 amino acid protein that contains one SAC domain through which it is thought to function as a phosphoinositide phosphatase that may play an important role in signal transduction and vesicle trafficking. Defects in the gene encoding FIG4 are the cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4J (CMT4J) and amyotrophic lateral sclerosis type 11 (ALS11), both of which negatively affect the nervous system. CMT4J is a recessive demyelinating disorder of the peripheral nervous system and is characterized by reduced motor nerve conduction velocities and axonal degeneration. Unlike CMT4J, ALS11 is characterized by the degeneration of upper motor neurons in the brain and lower neurons in the spinal cord, causing paralysis and, ultimately, death.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FIG4/SAC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité