Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11693R-HRP
BOSSBS-11693R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11693R-HRP
Anti-SETX Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Probable RNA/DNA helicase involved in diverse aspects of RNA metabolism and genomic integrity. Plays a role in transcription regulation by its ability to modulate RNA Polymerase II (Pol II) binding to chromatin and through its interaction with proteins involved in transcription (PubMed:19515850, PubMed:21700224). Contributes to the mRNA splicing efficiency and splice site selection (PubMed:19515850). Required for the resolution of R-loop RNA-DNA hybrid formation at G-rich pause sites located downstream of the poly(A) site, allowing XRN2 recruitment and XRN2-mediated degradation of the downstream cleaved RNA and hence efficient RNA polymerase II (RNAp II) transcription termination (PubMed:19515850, PubMed:21700224). Required for the 3' transcriptional termination of PER1 and CRY2, thus playing an important role in the circadian rhythm regulation (By similarity). Involved in DNA double-strand breaks damage response generated by oxidative stress (PubMed:17562789). In association with RRP45, targets the RNA exosome complex to sites of transcription-induced DNA damage (PubMed:24105744). Plays a role in the development and maturation of germ cells: essential for male meiosis, acting at the interface of transcription and meiotic recombination, and in the process of gene silencing during meiotic sex chromosome inactivation (MSCI) (By similarity). May be involved in telomeric stability through the regulation of telomere repeat-containing RNA (TERRA) transcription (PubMed:21112256). Plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells through FGF8-activated signaling pathways. Inhibits retinoic acid-induced apoptosis (PubMed:21576111).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SETX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité