Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM106B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11694R-CY5
BOSSBS-11694R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-11694R-CY5
Anti-TMEM106B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Involved in dendrite morphogenesis and maintenance by regulating lysosomal trafficking via its interaction with MAP6. May act by inhibiting retrograde transport of lysosomes along dendrites. Required for dendrite branching.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM106B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité