Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HAAO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11695R-FITC
BOSSBS-11695R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11695R-FITC
Anti-HAAO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The 3-HAO family of proteins consists of intramolecular dioxygenases that contain non-heme ferrous iron. HAAO (3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase), also known as HAO or 3-HAO, is a 286 amino acid monomeric cytoplasmic protein that belongs to the 3-HAO family. Utilizing Fe2+ ions as a cofactor, HAAO participates in the formation of quinolinic acid (QUIN), and excitotoxin, by catalyzing the oxidative ring opening of 3-hydroxyanthranilate to 2-amino-3-carboxymuconate semialdehyde. HAAO may play a role in disorders that are associated with varying levels of QUIN expression, and is widely expressed in peripheral organs, including kidney and liver. Existing as two alternatively spliced isoforms, the gene encoding HAAO maps to human chromosome 2p21 and mouse chromosome 17 E4.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HAAO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité