Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIPPI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11697R-CY7
BOSSBS-11697R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11697R-CY7
Anti-HIPPI Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Programmed neuronal cell death is a feature of neurodegenerative disorders such as Alzheimer's and Huntington's disease, which occur later in human life. Huntington’s disease at the molecular and cell level is characterized by polyglutamine expansion of the protein huntingtin (Htt) that leads to apoptotis-mediated neurodegenerative loss of medium spiny neurons throughout the striatum. Polyglutamine expansion reduces the level of association between Hip-1 and Htt, thereby increasing levels of free Hip-1 that then can be the candidate protein Hippi (Hip-1 protein interactor). The Hippi-Hip-1 heterodimer is a pro-apoptotic complex that recruits procaspase-8 and initiates caspase-8 activation, which may contribute to the neuronal cell death observed in individuals diagnosed with Huntington’s disease. The human hippi gene maps to chromosome 3q13.13 and encodes a 429 amino acid protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HIPPI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité