Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SH3GL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11702R-CY7
BOSSBS-11702R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11702R-CY7
Anti-SH3GL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The endophilins comprise a family of three SH3 domain-containing proteins designated Endophilin I, II and III, or alternatively known as SH3P4, SH3P8 and SH3P13, respectively. These proteins associate with Amphiphysin, Synaptojanin and Dynamin and are implicated in presynaptic vesicle trafficking at nerve terminals. The expression patterns of the endophilins are consistent with their cellular functions at the neuronal synapse, as Endophilin I is ex- pressed only in the brain. Both Endophilin II and Endophilin III are detected in a variety of tissues. Endophilin I is also implicated in modulating G protein-coupled receptor signaling by functioning as an adapter protein and directing 1 adrenergic receptors to the endocytic machinery.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SH3GL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité