Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11703R-A555
BOSSBS-11703R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11703R-A555
Anti-AFF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
FMR2 is a 1311 amino acid nuclear protein belonging to the AF4 family. Expressed in the brain, placenta and lung, FMR2 exists as two isoforms produced by alternative splicing. Defects in the gene that encodes FMR2 have been found to be a cause of FRAXE, an X-linked form of mental retardation. Individuals expressing the FRAXE site also have more than two-hundred copies of a GCC repeat adjacent to CpG island, compared to six to thirty-five copies of the GCC repeat in a normal individual. It is believed that loss of FMR2 expression causes this GCC expansion of the FRAXE site.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AFF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité