Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCA28/AFG3L2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11704R
BOSSBS-11704REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11704R
Anti-SCA28/AFG3L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AFG3L2 is a multi-pass membrane metalloprotease that contains one AAA (ATPase associated with diverse cellular activities) domain, a zinc-dependent binding motif, an RNA-binding region and an ATP/GTP binding site. Localizing to the mitochondrial membrane, AFG3L2 is ubiquitously expressed with highest expression levels in skeletal muscle and heart. AFG3L2 shares 69% similarity with the yeast Afg3 protein and 49% similarity with Paraplegin, a protein of mitochondria that is thought to be involved in signal transduction and chaperone-like activities. In mitochondria, AFG3L2 forms a complex with Paraplegin that is believed to regulate essential protein quality control. Mutations in the gene encoding either one of these proteins can result in hereditary spastic paraplegia, a degenerative spinal cord disorder that is characterized by muscle spasms, stiffness in the legs and, in some cases, incontinence.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SCA28/AFG3L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité