Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11705R-A350
BOSSBS-11705R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11705R-A350
Anti-AIP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
AIP1 (ASK-interacting protein 1), also known as DAB2IP (DAB2 interacting protein), is a 1,189 amino acid protein that localizes to both the membrane and the cytoplasm and contains one Ras-GAP domain, one PH domain and one C2 domain. Expressed at low levels in prostate tissue, AIP1 functions as a Ras GTPase-activating protein that interacts with ASK 1 and, via this interaction, disrupts the association of ASK 1 with an inhibitory 14-3-3 complex, thereby allowing free ASK 1 to function within the cell. AIP1 exists as multiple alternatively spliced isoforms and is down-regulated in prostate cancer tissue, suggesting a role in tumor suppression. Chromosomal aberrations in the gene encoding AIP1 are associated with acute myeloid leukemia (AML), implicating a role for AIP1 fusion proteins in tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité