Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP13A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11708R-CY5
BOSSBS-11708R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11708R-CY5
Anti-ATP13A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
ATP13A2 is a 1,180 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the P5 subfamily of ATPases which play an important role in the transportation of inorganic cations. Expressed as multiple alternative spliced isoforms, ATP13A2 functions to catalyze the conversion of ATP to ADP and a free phosphate, thereby participating in the active transport of ions across cellular membranes. Defects in the gene encoding ATP13A2 are the cause of Kufor-Rakeb syndrome (KRS), a rare hereditary type of Parkinson’s disease that exhibits juvenile onset and is characterized by neurodegeneration and dementia. The ATP13A2 gene maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ATP13A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité