Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEAN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11710R-CY7
BOSSBS-11710R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11710R-CY7
Anti-BEAN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is one of several proteins that interact with NEDD4, a member of a family of ubiquitin-protein ligases. These proteins have PY motifs in common that bind to the WW domains of NEDD4. NEDD4 is developmentally regulated, and is highly expressed in embryonic tissues. Mutations in this gene (i.e., intronic insertions of >100 copies of pentanucleotide repeats including a (TGGAA)n sequence) are associated with spinocerebellar ataxia type 31. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, May 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BEAN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité