Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLN5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11714R-HRP
BOSSBS-11714R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11714R-HRP
Anti-CLN5 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Neuronal ceroid-lipofuscinose (NCL), also designated Batten disease, comprises a group of recessively inherited, progressive neurodegenerative diseases found in children. NCL is characterized by atrophy of the brain and an accumulation of lysosome derived fluorescent bodies found in many cells, especially neurons. Symptoms of NCL include a failure of psychomotor development, seizures, impaired vision and premature death. The eight genes/proteins associated with NCL are designated CLN1-CLN8. Mutations in six of these genes results in a distinct type of NCL-disease; the six genes/proteins are CLN1 (encoding PPT1, a protein thiolesterase), CLN2 (encodeing the serine protease TPP1), CLN3, CLN5, CLN6 and CLN8. A single base duplication mutation in dog and cow CLN5 has been shown to cause NCL.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CLN5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité