Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRBN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11716R-A680
BOSSBS-11716R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11716R-A680
Anti-CRBN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CRBN is a 442 amino acid protein which is highly concentrated in human brain tissue. CRBN functions are thought to be related to energy metabolism, learning and memory. localised to the cytoplasm, CRBN acts as a protease in mitochondria and is thought to regulate the assembly of KCNT1, as well as the surface expression of KCNT1 in brain regions known to affect memory and learning, such as the hippocampus. The gene encoding CRBN belongs to a family of ATP-dependent lon proteases that play a role in membrane trafficking and proteolysis. Defects in the CRBN gene are associated with mild mental retardation.

Type: Primary
Antigen: CRBN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 210-288/442
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité