Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTRP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11717R-A488
BOSSBS-11717R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11717R-A488
Anti-CTRP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Members of the C1q superfamily have diverse functions that are related to cell adhesion and basement membrane components. CTRP5 (Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 5) is a 243 amino acid secreted and membrane-associated protein that contains a collagen-like domain and a C1q domain. CTRP5 is a short-chain collagen that is expressed in retinal pigment epithelium as well as brain, lung, liver and placenta. By forming an extracellular hexagonal lattice, CTRP5 facilitates the adhesion of basal retinal pigment epithelium to Bruch’s membrane, the innermost layer of the choroid. A mutation within the C1q domain of CTRP5 results in abnormal high molecular weight aggregate formation, which alters its structure and interactions. This mutation may result in the presentation of late-onset retinal degeneration (LORD), an autosomal dominant disorder that is characterized by punctate yellow-white deposits in the retinal fundus and night blindness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTRP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité