Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11719R-FITC
BOSSBS-11719R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11719R-FITC
Anti-CALY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Calcyon is a single transmembrane protein that interacts with D1 dopamine receptors. Dopamine is a neurotransmitter that regulates synaptic transmission involved in learning and memory. D1 receptors, the most abundant dopamine receptor in the central nervous system, appear to modulate the activity of D2 dopamine receptors, mediate various behavioural responses, and regulate neuron growth and differentiation. Calcyon is present in neuronal cell bodies and processes of the cortex and hippocampus, and it is especially abundant in pyramidal neurons. Interaction of Calcyon with D1 receptors results in a release of intracellular calcium.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Calcyon/Drd1ip
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité