Anti-Capicua/CIC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-11721R-A680
BOSSBS-11721R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11721R-A680
Anti-Capicua/CIC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).
Type: Primary
Antigen: Capicua/CIC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1475-1560/1608
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité